Potassio solfato standard solution 100 µg/ml SO₄
Codice catalogo ACSDCH0802.L1
Nome del fornitore: CPACHEM
New Product
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:174.26 g/mol
temperatura di conservazione:Room Temperature
Numero CAS:7778-80-5
Formula:K₂SO₄
Numero MDL:MFCD00011388