Cadmium Standard Solution, 1 g/L Cd in dil. Nitric Acid for AAS
Référence ACSDA010.2NP.L1
Fournisseur: CPACHEM
New Product
Numéro CAS:
Spécifications
- Conf:100 mL
- Descrizione:Cadmium standard solution, 1 g/L Cd in dil. nitric acid for AAS
- Condizioni di conservazione:Store under normal laboratory conditions
- Descrizione classe di pericolo:Corrosive substances
- N. ONU:1760
- Segnale GHS:Pericolo
- Temperatura di conservazione:15...25 °C
- Forma fisica:Fluid
- Componenti:Cadmio
- Simbolo:Cd
Spécifications
À propos de cet article
Informations de commande: Shelf life on ship date: 36 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.