Spinetch® D E, Selectipur® per l'industria elettronica
Codice catalogo 56996346.
Nome del fornitore: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:fusto in PE/metallo speciale
- Conf:320 kg
- Seq:4801
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:2922
ADR:8 (6.1),I
:GHS06
:GHS05