Orders LinkContactUsLinkComponent
dataLink pro Petri Dish Labelling Solution
dataLink pro Petri Dish Labelling Solution
dataLink pro Petri dish labeling solution, 300×569×255 mm, 12 g
Codice catalogo INSC439050
Nome del fornitore:   INTERSCIENCE
dataLink pro Petri Dish Labelling Solution
Codice catalogo INSC439050
Nome del fornitore:  INTERSCIENCE
dataLink pro Petri Dish Labelling Solution
dataLink pro Petri Dish Labelling Solution
dataLink pro Petri dish labeling solution, 300×569×255 mm, 12 g
Price
SFr. 12’610.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
dataLink pro is designed for the identification of Petri dishes during its microbiological analysis. The dataLink software controls and transmits data on a label.
  • User account management
  • Monitoring of sample data and automation of settings
  • Label size: 50×5 mm
  • Audit trail, 21 CFR part 11
  • Semi-automatic labelling platform
Semi-automated labelling on the edge of the dish is great for large production analyses. With a wave of the hand, the label is applied to the edge of the Petri dish.
Controlled via the dataLink software, all information relating to the analysis data is traced and sent to the printer. There are three label formats alphanumeric, barcode and datamatrix.
Documents
Specifiche
  • Peso:
    12 g
  • Descrizione:
    dataLink pro Petri dish labeling solution
  • L×P×A:
    300×569×255 mm
  • Range di temperatura:
    15 and 25 °C (storage)
  • Cat. No.:
    INSC439050
  • Elettrico:
    100 - 240 V ~ 50/60 Hz
  • Risoluzione di stampa:
    600 dpi
  • Dimensioni etichetta:
    50×5 mm
  • Alimentazione:
    standby <10 W/nominal 100 W
  • Display:
    LCD
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stickers, set of 3 labels, 5×50 mm
    Stickers, set of 3 labels, 5×50 mm
    INSC439051
    dataLink pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Thermal transfer film
    Thermal transfer film
    INSC439052
    dataLink pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 200.00