Rame tetramino complesso in soluzione acquosa (Rame (II) idrossido 10% in soluzione ammoniacale 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600
Codice catalogo 87809.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:97.56 g/mol
EINECS:243-815-9
UN:3266
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
Numero CAS:20427-59-2
Formula:Cu(OH)₂