Supelco® Organic Reference Standard, Formaldehyde solution
Formaldehyde solution, Stabilised with methanol, ~37 wt.% in H₂O, Certified reference material, 1 mL
: Merck
- Concentrazione:Stabilised with methanol, ~37 wt.% in H₂O
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Formaldehyde solution
- Peso molecolare:30,03
- Cat. No.:47083-U
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:HCHO
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H226 - H301 + H311 - H314 - H317 - H330 - H335 - H341 - H350 - H370
- N. MDL:MFCD00003274
- Condizioni di spedizione:STD
- Densità:1,09 g/ml at 25 °C (lit.)
- Synonym(s):Formalin
- CAS No.:50-00-0
- Punto di infiammabilità:56 °C