Gel di silice, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Formula:SiO₂
Numero MDL:MFCD00011232
:60.08 g/mol
EINECS:231-545-4
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together