X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
Codice catalogo EDVO614
Nome del fornitore: EDVOTEK
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mg
- Seq:2590
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:408.63 g/mol
Punto di fusione:237…239 °C
temperatura di conservazione:Congelamento
EINECS:230-640-8
Numero CAS:7240-90-6
Formula:C₁₄H₁₅BrClNO₆
Numero MDL:MFCD00005666