Orders LinkContactUsLinkComponent
CHAPSO, Millipore®
Irritante
Nome del fornitore:   Merck Millipore (Calbiochem‎)
CHAPSO, Millipore®
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Certificates
CHAPSO, Millipore®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
  • Numero CAS:82473-24-3
  • Formula:C₃₂H₅₈N₂O₈S
  • Molecular Weight:630.89 g/mol
  • Punto di fusione:184…186 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 181.00
    SFr. 181.00
    1 * 1 g
       SFr. 181.00
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 612.00
    SFr. 612.00
    1 * 5 g
       SFr. 612.00