3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS)
Codice catalogo DG051
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:614.89 g/mol
IndexMerck:13,02052
Punto di fusione:116 °C
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
Numero MDL:MFCD00081083