Bordet Gengou Agar Base, Dehydrated Culture Media
Codice catalogo HIMEM175-500G
Nome del fornitore: HIMEDIA
New Product
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Bordet Gengou agar base, 500 g
Specifiche
Informazioni su questo articolo
For the detection and isolation of Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis.
- Microbiological culture media
- Packaged in 500 g poly bottles