Rame (II)-etilendiammina 1 mol/l (3 N) in soluzione acquosa per la determinazione della viscosità della cellulosa in acc. A DIN 54270, Supelco®
Catalog # 1.09288.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.10 g/cm3 (20 °C)
- pH:12.0 - 12.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive material
Specification Test Results
About this item
:
:217.76 g/mol
Density:1.1 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 (6.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:1761
:GHS05
:GHS07
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:14552-35-3
Formula:Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
MDL Number:MFCD00274628