ReproSil-Pur® 120 CN HPLC Columns
MAISR13.CE.S1546
New Product
- Formato della colonna:Analitica
- Dimensioni particelle:3 µm
- Dimensioni pori:120 Å
- Lunghezza:150 mm
- Codice USP:L10
- Range di pH:2 - 8
- Area superficiale:300 m²/g
- Carico di carbonio:7%
- Fase:Cyano (CN)
- Conf:1
HPLC columns - ReproSil-Pur 120 CN.
- Ready-to-use column
- Silica
- Spherical, fully porous