ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 53-002 Chemical Resistant Gloves
AlphaTec® 53-002 Chemical Resistant Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
New Product
Certificati
undefined
AlphaTec® 53-002 Chemical Resistant Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
New Product
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-6655
  • 112-6656
  • 112-6654
  • 112-6653
  • 112-6652
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Materiale:
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Finitura:
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Spessore palmo:
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • Sterilità:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +