Orders LinkContactUsLinkComponent
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
16 varianti
Product Details & Documents
The new Axygen® LTS compatible pipette tips are ergonomically designed to reduce discomfort and are optimised to work with Rainin LiteTouch™ pipettors. These tips maintain the quality users have come to expect from corning.
  • Graduation lines for quick accuracy checks
  • Ultra-clear USP class VI resin
  • Fine point delivery system ensures crisp sample dispensing
Flexible sealing area optimised to work with LTS pipettors enables less force to be used during pipetting.
Certifications: ISO 13485, ISO 14001. RNase-free, DNase-free, human DNA-free, PCR inhibitor-free, and non-pyrogenic.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 613-7421
  • 613-7422
  • 613-7413
  • 613-7416
  • 613-7410
  • 613-7412
  • 613-7415
  • 613-7409
  • 613-7414
  • 613-7417
  • 613-7411
  • 613-7419
  • 613-7418
  • 613-7424
  • 613-7425
  • 613-7423
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Certificazione ambientale:
  • Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
  • Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
  • Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
Specifiche
Product Family Options
Racked, filtered, sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible, extended length
    20 µl
    +
    +
    49,45 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 960 ST
       SFr. 118.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7421
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible
    200 µl
    +
    +
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 960 ST
       SFr. 118.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7422
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Racked, non-filtered, sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible, extended length
    20 µl
    +
    -
    49,45 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 70.70
    SFr. 70.70
    1 * 960 ST
       SFr. 70.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7413
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible
    200 µl
    +
    -
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 70.70
    SFr. 70.70
    1 * 960 ST
       SFr. 70.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7416
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible, extended length
    1000 µl
    +
    -
    98,58 mm
    Clear
    8 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - SFr. 77.10
    SFr. 77.10
    1 * 768 ST
       SFr. 77.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7410
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Racked, non-filtered, non sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible, extended length
    20 µl
    -
    -
    49,45 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 61.40
    SFr. 61.40
    1 * 960 ST
       SFr. 61.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7412
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible
    200 µl
    -
    -
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 67.10
    SFr. 67.10
    1 * 960 ST
       SFr. 67.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7415
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible, extended length
    1000 µl
    -
    -
    98,58 mm
    Clear
    8 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - SFr. 67.10
    SFr. 67.10
    1 * 768 ST
       SFr. 67.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7409
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Reload, non-filtered, non sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible, extended length
    20 µl
    -
    -
    49,45 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 47.30
    SFr. 47.30
    1 * 960 ST
       SFr. 47.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7414
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible
    200 µl
    -
    -
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 48.80
    SFr. 48.80
    1 * 960 ST
       SFr. 48.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7417
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • LTS compatible, extended length
    1000 µl
    -
    -
    98,58 mm
    Clear
    8 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - SFr. 47.30
    SFr. 47.30
    1 * 768 ST
       SFr. 47.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7411
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Tip station stacked rack, non-filtered, sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible
    200 µl
    +
    -
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 960 ST
       SFr. 81.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7419
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Tip station stacked rack, non-filtered, non sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible
    200 µl
    -
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 74.00
    SFr. 74.00
    1 * 960 ST
       SFr. 74.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7418
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
HybridRack, filtered, sterile
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • LTS compatible, extended length
    20 µl
    +
    +
    49,45 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 960 ST
       SFr. 118.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7424
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • LTS compatible
    200 µl
    +
    +
    50,29 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 960 ST
       SFr. 118.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7425
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • LTS compatible, extended length
    1000 µl
    +
    +
    98,58 mm
    Clear
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 960 ST
       SFr. 151.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7423
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    Compared to conventional plastic racked pipet tips, reduces plastic per case by 70%.
    Produced in ISO 14001 Certified facility.
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili