ContactUsLinkComponent
Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Codice catalogo HPLT50119118
Nome del fornitore:  THERMO H + P LABORTECHNIK
undefined
Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Codice catalogo HPLT50119118
Nome del fornitore:  THERMO H + P LABORTECHNIK
Specifiche
  • Descrizione:
    Telemodul stirrer controller, 230 V, operating at 0...40 °C (80% relative humidity), 96×63×50 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Save space with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul controllers, including Micro, Mini, Compact and Maxi stirrers.
  • Provide stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids
  • Recommended for single point stirring up to 250 ml
Ordering information: Order as replacement controller only.