ContactUsLinkComponent
Cimarec™ i 20C Controller, 100 bis 240 V
Cimarec™ i 20C Controller, 100 bis 240 V
Catalog # 442-3141
undefined
Cimarec™ i 20C Controller, 100 bis 240 V
Catalog # 442-3141
Specifications
  • Bezeichnung:
    20C Rührerregler, 100/240 V, Betrieb bei 0...40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit), 165×155×95 mm
  • Seq:
    04
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Vereinfachen Sie den Betrieb mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Controller, einem benutzerfreundlichen, menügesteuerten Mikroprozessor-Controller, der im Lieferumfang der Rührer Micro, Mini, Compact, Maxi und Telesystems enthalten ist.
  • Einhandbedienung mit einfachem Dreh- und Druck-Einstellrad
  • Drei individuelle Programmier-, Speicher- und Abruftasten für schnellen Start
  • Zuletzt verwendete Einstellungen werden im Speicher abgelegt
  • Der Schaukel-/Schüttelmodus kehrt die Rührstabrichtung um und sorgt so für eine sanfte Hin- und Her-Rührbewegung
  • Vier Leistungseinstellungen für geringeren Stromverbrauch und geringere Wärmeabgabe
Ordering information: Nur als Ersatzcontroller bestellen.