Orders LinkContactUsLinkComponent
BD Emerald™ Syringes
BD Emerald™ Syringes
Nome del fornitore:   BD Medical
BD Emerald™ Syringes
Nome del fornitore:  BD Medical
Certificates
BD Emerald™ Syringes
BD Emerald™ Syringes
7 varianti
Product Details & Documents
Sterile, disposable, three-piece syringes, PP barrel and piston, latex-free stopper. Luer slip syringes available with or without needle. Combining high-quality performance and reduced environmental impact.
  • For general purpose use. Specialised design features benefit clinicians, patients and the environment
  • Green stopper and bold scale markings to aid in setting an accurate dose
  • Clear barrel allows a clear view of fluid
  • Retaining ring to help prevent accidental plunger rod pullout
  • Flange size and shape to provide stability and comfort during use
  • Textured thumb press to reduce slippage during administration
  • Minimises waste disposal - has up to 30% less material than other syringes
  • Sterile, single use
  • Natural rubber latex is not part of the material formulation
Caution: BD Emerald™ 3-piece syringes are not designed for use on syringe pumps.
Product Family Options
BD Emerald™ syringes
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Sterilità
    Disponibilità
    Price
  • BDAM303126
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 5200 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 5200 per case
    2 ml
    Non sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5.200 ST
    1 * 5.200 ST - SFr. 591.00
    SFr. 591.00
    1 * 5.200 ST
       SFr. 591.00
  • 613-2943
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/3000 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/3000 per case
    2 ml
    Sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 12.80
    SFr. 12.80
    1 * 100 ST
       SFr. 12.80
  • BDAM303127
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 2700 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 2700 per case
    5 ml
    Non sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.700 ST
    1 * 2.700 ST - SFr. 412.00
    SFr. 412.00
    1 * 2.700 ST
       SFr. 412.00
  • BDAM307731
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/2000 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/2000 per case
    5 ml
    Sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 ST
       SFr. 26.00
  • BDAM303128
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 1500 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 1500 per case
    10 ml
    Non sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - SFr. 404.00
    SFr. 404.00
    1 * 1.500 ST
       SFr. 404.00
  • BDAM307736
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/1200 per case
    Syringe, concentric tip, luer slip lock, 100 per box/1200 per case
    10 ml
    Sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 26.10
    SFr. 26.10
    1 * 100 ST
       SFr. 26.10
BD Emerald™ syringes with BD Microlance™ 3 needle
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Sterilità
    Disponibilità
    Price
  • BDAM307742
    Syringe with needle, 21 G×40 mm, green, concentric tip, luer slip lock, 100 per box
    Syringe with needle, 21 G×40 mm, green, concentric tip, luer slip lock, 100 per box
    5 ml
    Sterili
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 74.50
    SFr. 74.50
    1 * 100 ST
       SFr. 74.50
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..