Glucokinase Activator, Cpd A ≥95% (by HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 346021-5MG
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic ampoule
- Conf:1
- Seq:2210
- Pk Info:5 mg
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:346.43 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Numero CAS:603108-44-7
Formula:C₁₄H₁₄N₆OS₂