Orders LinkContactUsLinkComponent
Objective, A-Plan
Objective, A-Plan
Objective A-plan, 0,8 NA, 63×, 0,30 mm
Codice catalogo ZEIS0000002559123
Nome del fornitore:   ZEISS
Objective, A-Plan
Codice catalogo ZEIS0000002559123
Nome del fornitore:  ZEISS
Objective, A-Plan
Objective A-plan, 0,8 NA, 63×, 0,30 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This objective is suitable for simple polarizing applications.
  • Thread type: W0,8×¹/₃₆"
  • Immersion: Without immersion
  • Field of view: 23 mm
  • Parfocal length: 45,06 mm
Optical system: Infinity Colour Corrected System (ICS)
Colour correction: Achromatic
Specifiche
  • Ingrandimento:
    63×
  • Descrizione:
    Objective A-plan, 0,8 NA
  • Distanza di lavoro:
    0,30 mm