Orders LinkContactUsLinkComponent
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Codice catalogo SCTV108294
Nome del fornitore:   S.C.A.T.
Codice catalogo SCTV108294
Nome del fornitore:  S.C.A.T.
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Price
SFr. 50.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Grounding cable for ground connection with MC grounding plug, 90° angled with clamp.
Specifiche
  • Descrizione:
    Grounding cable, type 23
  • Lunghezza:
    1,5 m