Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread Adapter, GL 32
Thread Adapter, GL 32
Thread adapter, Vetro borosilicato 3.3, trasparente
Codice catalogo NEOLE-2933
Nome del fornitore:   NEOLAB
Thread Adapter, GL 32
Codice catalogo NEOLE-2933
Nome del fornitore:  NEOLAB
Thread Adapter, GL 32
Thread adapter, Vetro borosilicato 3.3, trasparente
Price
SFr. 43.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These are required to attach threaded vials to ground joint apparatus such as rotary evaporators.
 : Size-dependent screw couplings are required for this purpose.
Specifiche
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Thread adapter
  • Materiale:
    Vetro borosilicato 3.3