Drip Tray
Security drip tray for MiniMix®, Acciaio inossidabile, 0,22 kg, 175×100×20 mm mm
Codice catalogo INSC016000
Nome del fornitore: INTERSCIENCE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Capacità:0,22 kg
- Descrizione:Security drip tray for MiniMix®
- Materiale:Acciaio inossidabile
- L×P×A:175×100×20 mm mm