Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Interference check standard AB(ICS-AB) solution, 5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Codice catalogo 41730.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272
Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂
- Conf:100 mL
- Descrizione:Interference check standard AB(ICS-AB) solution
- Cat. No.:41730.AE
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00147272
- N. ONU:3264