Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Codice catalogo CRM48891
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:50 mg/ml in dichloromethane, ampule of 1 ml
- Conf:1
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Ethylene oxide solution
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H314 - H336 - H340 - H350 - H360FD - H373
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
Caution: P202 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338