ContactUsLinkComponent
Cy5 Dye qPCR Calibration Solution *10000X*
Cy5 Dye qPCR Calibration Solution *10000X*
Codice catalogo AATB67033
Nome del fornitore:  AAT BIOQUEST
New Product
Numero CAS:  
undefined
Cy5 Dye qPCR Calibration Solution *10000X*
Codice catalogo AATB67033
Nome del fornitore:  AAT BIOQUEST
New Product
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    100 µl
  • Applicazione:
  • Descrizione:
    Cy5 Dye qPCR calibration solution *10000X*
  • Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Real-time thermal cyclers require calibration to generate a spectral profile for the fluorescence signal.
  • Stable for 12 months
Real-time thermal cyclers require calibration to generate a spectral profile for the fluorescence signal.
Caution: For research use only.