Supelco® Organic Reference Standard, Ethyl 4-Hydroxybenzoate-Ring-¹³C₆ Solution
Catalog # 32559-1ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Conf:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-¹³C₆ solution
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H319 - H336
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester-ring-¹³C₆ solution; Ethyl paraben-ring-¹³C₆ solution
- Formula:13C₆C₃H₁₀O₃
- Peso molecolare:172,13
- Temperatura di conservazione:−20 °C
- Punto di infiammabilità:–17,0 °C - closed cup
Technische Daten
Über diesen Artikel
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338