Supelco® Organic Reference Standard, Pullulan Standard
Catalog # 18789-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:25 mg
- Standard:Certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 800000
- Descrizione:Pullulan Standard
- Seq:24
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Punto di infiammabilità:Not applicable