Supelco® Organic Reference Standard, TIC Standard, 1000 ppm
Codice catalogo 12003-500ML-F
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:TIC Standard, 1000 ppm
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Concentrazione:1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))