ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Butocarboxim
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Butocarboxim
Codice catalogo 06733-50MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Butocarboxim
Codice catalogo 06733-50MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 mg
  • CAS No.:
    34681-10-2
  • Descrizione:
    Butocarboxim
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H226 - H301 + H311 + H331 - H319 - H410
  • N. MDL:
    MFCD00055326
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Peso molecolare:
    190,26
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P210 - P273 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311