Orders LinkContactUsLinkComponent
Colesterolo FS 10
1 KIT
Codice catalogo DIAS113009910917
Nome del fornitore:   DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Colesterolo FS 10
Codice catalogo DIAS113009910917
Nome del fornitore:  DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Numero CAS:  57-88-5
Colesterolo FS 10
1 KIT
Numero CAS:  57-88-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numero CAS:57-88-5
  • Formula:C₂₇H₄₆O
  • Numero MDL:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386.66 g/mol
  • Densità:1,0050 g/ml at 20 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche