Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Formaldehyde-2,4-DNPH Solution
Catalog # CRM4M7177
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 μg/ml in acetonitrile (aas aldehyde), ampule of 5×1 ml
- Conf:5 mL
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- CAS No.:1081-15-8
- Descrizione:Formaldehyde-2,4-DNPH solution
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H302 + H312 + H332 - H319
- Condizioni di spedizione:WICE
- N. MDL:MFCD00191364
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:H₂C=NNHC₆H₃(NO₂)₂
- Peso molecolare:210,15
- Punto di infiammabilità:2,0 °C - Closed cup
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338