Supelco® Organic Reference Standard, Oil and Grease 100 mg/L Calibration Standard
Catalog # OG100-250ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:In H₂O
- Conf:250 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Oil and grease 100 mg/L calibration standard
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H318
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS05
Caution: P280 - P305 + P351 + P338