Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Cyromazin

Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Cyromazin

Cyromazin, Certified reference material, TraceCERT®, 25 mg
Codice catalogo CRM07346-25MG
Nome del fornitore:   Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Cyromazin
Codice catalogo CRM07346-25MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Cyromazin

Cyromazin, Certified reference material, TraceCERT®, 25 mg

Numero CAS:  
Price
SFr. 55.30
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents

Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.

Attenzione: P273 - P391 - P501

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    25 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Descrizione:
    Cyromazin
  • Peso molecolare:
    166,18
  • Cat. No.:
    CRM07346-25MG
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Condizioni di conservazione:
    2…8 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H411
  • N. MDL:
    MFCD00078650
  • Punto di fusione:
    223 - 227 °C (lit.)
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • Synonym(s):
    N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine; Cyromazin
  • CAS No.:
    66215-27-8

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..