ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Edifenphos
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Edifenphos
Codice catalogo CRM04728-100MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Edifenphos
Codice catalogo CRM04728-100MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    100 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • CAS No.:
    17109-49-8
  • Descrizione:
    Edifenphos
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H301 + H311 + H331 - H317 - H410
  • N. MDL:
    MFCD00078673
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    O-Ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate
  • Peso molecolare:
    310,37
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P261 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311