Supelco® Organic Reference Standard, Hexanoyl-ʟ-carnitine
Hexanoyl-ʟ-carnitine, Analytical standard, 10 mg
91388-10MG
: Merck
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Hexanoyl-ʟ-carnitine
- Peso molecolare:259,34
- Cat. No.:91388-10MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- Synonym(s):(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium inner salt; (R)-Caproylcarnitine; n-Hexanoyl-ʟ-carnitine; C6-Carnitine
- CAS No.:22671-29-0