Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Fenvalerate
Codice catalogo 90664-50MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- CAS No.:51630-58-1
- Descrizione:Fenvalerate
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H301 - H315 - H319 - H335 - H410
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00055324
- M-Clarity quality level:MQ300
- Synonym(s):α-Cyano-3-phenoxybenzyl α-(4-chlorophenyl)isovalerate
- Peso molecolare:419,90
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P261 - P264 - P273 - P301 + P310 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338