Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, α-HCH
α-HCH, Certified reference material, TraceCERT®, 50 mg
Codice catalogo 74142-50MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, α-HCH
Codice catalogo 74142-50MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS06, GHS08, GHS09
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attenzione: P202 - P264 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312
Specifiche
Specifiche
- Conf:50 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:α-HCH
- Peso molecolare:290,83
- Cat. No.:74142-50MG
- M-Clarity quality level:MQ300
- Condizioni di conservazione:15...25 °C
- Descrizione classe di pericolo:H301 - H312 - H351 - H410
- N. MDL:MFCD00135946
- Punto di fusione:156 - 161 °C (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Synonym(s):α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; α-BHC
- CAS No.:319-84-6