Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
APC-Cy7 maleimide
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, preactivated
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, preactivated
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, preactivated
Codice catalogo AATB2722
Nome del fornitore:
AAT Bioquest
New Product
Numero CAS:
Espandi l'immagine
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, preactivated
Codice catalogo AATB2722
Nome del fornitore:
AAT Bioquest
New Product
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
1 mg
Seq:
2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
:
Dettagli del prodotto