Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
XFD647 AML-NHS ester
XFD647 AML-NHS ester, ReadiCleave™
XFD647 AML-NHS ester, ReadiCleave™
XFD647 AML-NHS ester, ReadiCleave™
Codice catalogo AATB7012
Nome del fornitore:
AAT Bioquest
New Product
Numero CAS:
Espandi l'immagine
XFD647 AML-NHS ester, ReadiCleave™
Codice catalogo AATB7012
Nome del fornitore:
AAT Bioquest
New Product
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
1 mg
Seq:
2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
:
:
1609 g/mol
Dettagli del prodotto