Orders LinkContactUsLinkComponent
mFluor™ Blue 585 SE
1 mg
Codice catalogo AATB1159
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
mFluor™ Blue 585 SE
Codice catalogo AATB1159
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
mFluor™ Blue 585 SE
1 mg
Numero CAS:  
Price
SFr. 472.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
mFluor™ Blue 585 dyes are an excellent alternative to RPE since they have the spectral properties equivalent to those of RPE conjugates.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
 : For Research Use Only
  • Molecular Weight:835.92 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
Specifiche