Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Référence AATB6070
Fournisseur:
AAT Bioquest
New Product
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Cy3 phosphoramidite
Référence AATB6070
Fournisseur:
AAT Bioquest
New Product
Numéro CAS:
Spécifications
Conf:
100 µmol
Seq:
9140
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
:
953.63 g/mol
Numéro CAS:
182873-76-3
Détails du produit