Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin-PEG4-amine | Avantor
Biotin-PEG4-amine
5 mg
Katalognr. AATB3013
Anbieter:   AAT Bioquest
Biotin-PEG4-amine
Katalognr. AATB3013
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  663171-32-2
Biotin-PEG4-amine
5 mg
CAS Nummer:  663171-32-2
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Biotin PEG4 amine is a biotinylation reagent with a PEG4 spacer.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Synonyme:  N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
  • CAS Nummer:663171-32-2
  • Formel:C₂₀H₃₈N₄O₆S
  • MDL-Nummer:MFCD26142992
  • Molekulargewicht:462.606 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Conf:
    5 mg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.