Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-DEVD-aminoluciferin
1 mg
Codice catalogo AATB13210
Nome del fornitore:   AAT Bioquest
Ac-DEVD-aminoluciferin
Codice catalogo AATB13210
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
Ac-DEVD-aminoluciferin
1 mg
Numero CAS:  
Price
SFr. 135.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Ac-DEVD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-3 and -7 activities in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
 : For Research Use Only
  • Formula:C₃₁H₃₇N₇O₁₃S₂
  • Molecular Weight:779.79 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
Specifiche