Orders LinkContactUsLinkComponent
Alpha Sterile Kits
Nome del fornitore:   ISOFIELD IRELAND
Alpha Sterile Kits
Nome del fornitore:  ISOFIELD IRELAND
Certificates
Alpha Sterile Kits
6 varianti
Product Details & Documents
Sterile coverall with mandarin collar, hood, and overboots.
  • Manufactured in a facility operating under ISO 9001:2015 quality management system
  • Processed in a NEBB certified ISO Class 5 cleanroom
Mandarin collar coverall:
GMP Grade A and B, ISO Class 4 and 5 cleanroom compatible
Two-layer mandarin collar provides secure fit at neck area
Zip flap with double-sided tape prevents ingress and egress of particles
Low-linting, anti-static fabric suitable for chemo handling
Elasticated thumb loops
Back elastic to prevent bellows effect
Hood:
Latex-free enclosed elastic face opening for comfortable fit
Extra-long yoke for added protection
Three panel hood design to minimise skin exposure
Overboots:
Extra-long knee height
Two-ties for added security
Anti-slip PU sole
 : 1 set (hood/coverall/boots) per sealed inner bag. 1 inner bag per sealed outer bag. 40 outer bags per carton liner with twist tie (S to XXL). 35 sets per carton (3XL).
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ISOF80551S
  • ISOF80551M
  • ISOF80551L
  • ISOF80551XL
  • ISOF80551XXL
  • ISOF80551XXXL
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Confezione
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    S
    40/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 40 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551S
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4
  • bianco
    M
    40/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 40 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551M
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4
  • bianco
    L
    40/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 40 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551L
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4
  • bianco
    XL
    40/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 40 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XL
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4
  • bianco
    XXL
    40/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 40 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XXL
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4
  • bianco
    3XL
    35/pack
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 35 ST
    1 * 35 ST - SFr. 749.00
    SFr. 749.00
    1 * 35 ST
       SFr. 749.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XXXL
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Antistatico
    +
    Classe di cleanroom
    10/ISO 4