Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
21 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • THBR1950706
    Extend inner sleeve, CP1
    Extend inner sleeve, CP1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 201.00 SFr.
    201.00 SFr.
    1 * 1 ST
       201.00 SFr.
  • THBR1950707
    Extend inner sleeve, CP2
    Extend inner sleeve, CP2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 386.00 SFr.
    386.00 SFr.
    1 * 1 ST
       386.00 SFr.
  • THBR4000060
    88,9 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    88,9 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 431.00 SFr.
    431.00 SFr.
    1 * 1 ST
       431.00 SFr.
  • THBR4000066
    88,9 mm riser, for CryoPlus 4
    88,9 mm riser, for CryoPlus 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 765.00 SFr.
    765.00 SFr.
    1 * 1 ST
       765.00 SFr.
  • THBR4000061
    127 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    127 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 457.00 SFr.
    457.00 SFr.
    1 * 1 ST
       457.00 SFr.
  • THBR4000067
    127 mm riser, for CryoPlus 4
    127 mm riser, for CryoPlus 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 831.00 SFr.
    831.00 SFr.
    1 * 1 ST
       831.00 SFr.
  • THBR195023
    Factory installed 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Factory installed 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 280.00 SFr.
    2 280.00 SFr.
    1 * 1 ST
       2 280.00 SFr.
  • THBR195701
    Field installed (QI) 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Field installed (QI) 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 850.00 SFr.
    3 850.00 SFr.
    1 * 1 ST
       3 850.00 SFr.
  • HERA4000369-MAR
    Frame for Gambro DF-700 canisters, 671×25×254 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Frame for Gambro DF-700 canisters, 671×25×254 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 95.00 SFr.
    95.00 SFr.
    1 * 1 ST
       95.00 SFr.
  • HERA189470
    Mini cardboard box, 69,85×69,85×50,8 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Mini cardboard box, 69,85×69,85×50,8 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14.70 SFr.
    14.70 SFr.
    1 * 1 ST
       14.70 SFr.
  • MATR1950839
    Rack for Matrix 2D plates measuring 39,37 - 54,61 mm tall, 690×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Rack for Matrix 2D plates measuring 39,37 - 54,61 mm tall, 690×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 194.00 SFr.
    194.00 SFr.
    1 * 1 ST
       194.00 SFr.
  • BARN1950834
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 572×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 572×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220.00 SFr.
    220.00 SFr.
    1 * 1 ST
       220.00 SFr.
  • BARN1950840
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 212.00 SFr.
    212.00 SFr.
    1 * 1 ST
       212.00 SFr.
  • THBR4000001
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 527.00 SFr.
    527.00 SFr.
    1 * 1 ST
       527.00 SFr.
  • THBR4000042
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 660×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 660×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 717.00 SFr.
    717.00 SFr.
    1 * 1 ST
       717.00 SFr.
  • THBR4000044
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 714×198×191 mm, for CryoPlus 1
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 714×198×191 mm, for CryoPlus 1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 060.00 SFr.
    1 060.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 060.00 SFr.
  • THBR4000003
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 566×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 566×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 427.00 SFr.
    427.00 SFr.
    1 * 1 ST
       427.00 SFr.
  • THBR4000008
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 645×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 645×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 478.00 SFr.
    478.00 SFr.
    1 * 1 ST
       478.00 SFr.
  • THBR4000010
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 5 ml vials, 676×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 5 ml vials, 676×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 402.00 SFr.
    402.00 SFr.
    1 * 1 ST
       402.00 SFr.
  • THBR4000007
    Rack includes stainless steel boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 696×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes stainless steel boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 696×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 943.00 SFr.
    943.00 SFr.
    1 * 1 ST
       943.00 SFr.
  • THBR4000002
    Rack includes stainless steel boxes for 1,5/2 ml vials, 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Rack includes stainless steel boxes for 1,5/2 ml vials, 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 030.00 SFr.
    1 030.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 030.00 SFr.