Anti-Lambda Light Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLC/1738]
Codice catalogo ANTIA252178-100
Nome del fornitore: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Bence Jones protein
- Simbolo dell'antigene:Lambda Light Chain
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:LLC/1738
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Forma:Liquid
- ID gene:UniprotID# P01701, P01842
- Sinomini antigene:Ig lambda chain C regions|BJP|IGLC 3|ig lambda-6 chain C region|IGLC 1|IGLC|IGLC 2|IGLC1|Constant region of lambda light chains
- Tampone di conservazione:Supplied in 10 mM Phosphate Buffered Saline; without Sodium Azide and carrier free
- Peso molecolare:~22,5 kDa
- Temperatura di conservazione:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentrazione:1 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogeno:Purified human lambda light chain
- Applicazioni testate:IHC-P
- Purificazione:Protein A/G chromatography
- Tipo di conf.:Plastic vial
- Conf:100 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mouse monoclonal [LLC/1738] antibody to Lambda Light Chain for IHC-P with samples derived from Human.
- Validated applications: IHC-P
- Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Lambda Light Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: LLC/1738
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human