Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Nome del fornitore: AAT Bioquest
New Product
Certificati
Informazioni su questo articolo
Anti-human secondary antibodies have well-characterised specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target.
- Affinity purified
- Easily reconstituted
Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence).
Caution: For research use only.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Human
Specifiche
- Catalog No:
- AATB50208
- AATB50209
- Simbolo dell'antigene:
- IgG
- IgG
- Tipo di anticorpi:
- Immunoglobulin G
- Immunoglobulin G
- Tipo anticorpo:
- Secondary
- Secondary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- TRITC (Tetrametillrodamina Isotiocianato)
- TRITC (Tetrametillrodamina Isotiocianato)
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Goat
- Goat
- Isotipo:
- IgG (H, L)
- IgG (H, L)
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Assorbimento incrociato:
- No
- No
- Temperatura di conservazione:
- Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
- Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
- Temperatura di spedizione:
- 20
- 20