Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, blu, 11 mm, Silicone/PTFE
NEUB783005B10SITE
Poly crimp cap with inserted septum.
- Dimensione tappo:11 mm
- Setto:Septum colour - white/red
- Descrizione:Poly crimp cap, 12×21 mm
- Materiale:Silicone/PTFE
- Spessore:1 mm
- Colore tappo:blu