Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Untagged LRRC15 Clone
Human LRRC15 untagged clone, tag free, pCMV6-Entry, 10 µG
Codice catalogo ORIGSC305914
Nome del fornitore:   OriGene
Human Untagged LRRC15 Clone
Codice catalogo ORIGSC305914
Nome del fornitore:  OriGene
Numero CAS:  
Human Untagged LRRC15 Clone
Human LRRC15 untagged clone, tag free, pCMV6-Entry, 10 µG
Numero CAS:  
Price
972.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 µG
Product Details & Documents
LRRC15 (untagged)-Human leucine rich repeat containing 15 (LRRC15), transcript variant 2.
E. coli selection: Kanamycin (25 µg/ml)
Mammalian cell selection: Neomycin
Insert size: 1700 bp
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 µG
  • Descrizione:
    Human LRRC15 untagged clone, tag free
  • Vector details:
    pCMV6-Entry
Specifiche